Description
Includes
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Glyphosate | 1071-83-6 | 2000μg/mL |
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Glyphosate Stock Standard |
| Navn note | USEPA Method 547 |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| CAS | 1071-83-6, 7732-18-5 |
| CAS min % | 0.2, 99.8 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.2, 99.8 |
| Metoder | For US EPA Methods 535, 547 |
| Molekylær formel | C3H8NO5P |
| MDL nummer | MFCD00055350 |
| Afficher plus |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.