Få mere at vide
Glyphosate Stock Standard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15285796 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15285796 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 15285796 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 547A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalyteCAS No.Concentration
Glyphosate1071-83-62000μg/mL
Certifications
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-klage
Spécification
Kemisk navn eller materiale Glyphosate Stock Standard
Navn note USEPA Method 547
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 1071-83-6, 7732-18-5
CAS min % 0.2, 99.8
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.2, 99.8
Metoder For US EPA Methods 535, 547
Molekylær formel C3H8NO5P
MDL nummer MFCD00055350
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CNCP(O)(O)=O
IUPAC navn 2-[(phosphonomethyl)amino]eddikesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix H2O
Molekylvægt (g/mol) 169.07
PubChem CID 3496
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:27744
Afficher plus Afficher moins
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.