Få mere at vide
Glyphosate Stock Standard, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11456088 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456088 1 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11456088 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. 547A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalyteCAS No.Concentration
Glyphosate1071-83-62000μg/mL
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyphosate Stock Standard
Navn note USEPA Method 547
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 1071-83-6, 7732-18-5
CAS min % 0.2, 99.8
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.2, 99.8
Metoder For US EPA Methods 535, 547
Molekylær formel C3H8NO5P
MDL nummer MFCD00055350
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CNCP(O)(O)=O
IUPAC navn 2-[(phosphonomethyl)amino]eddikesyre
Opløsningsmiddel eller Matrix H2O
Molekylvægt (g/mol) 169.07
PubChem CID 3496
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:27744
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.