Få mere at vide
Glyphosate-N-acetyl 1,2-13C2 15N 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312829
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30312829 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30312829 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14050510AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyphosate-N-acetyl 13C2,15N
CAS 1346598-31-9
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylær formel 13C2 C3 H10 15N O6 P
Mængde 1 mL
Synonym Glyphosate-N-acetyl 13C2,15N, Glyphosate-N-acetyl 1,2-13C2 15N
InChI formel InChI=1S/C5H10NO6P/c1-4(7)6(2-5(8)9)3-13(10,11)12/h2-3H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/i2+1,5+1,6+1
SMIL CC(=O)[15N]([13CH2][13C](=O)O)CP(=O)(O)O
IUPAC navn 2-[acetyl(phosphonomethyl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 214.09
Formel vægt 214.0283 g/mol