Få mere at vide
Glyphosate isopropylammonium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Glyphosate, isopropylamine salt |
| CAS | 38641-94-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Glyphosate, isopropylamine salt |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C3 H9 N . C3 H8 N O5 P |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Glyphosate isopropylamine salt |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO5P.C3H9N/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9;1-3(2)4/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);3H,4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)N.OC(=O)CNCP(=O)(O)O |
| Show More |