Få mere at vide
Glyphosate isopropylammonium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327366
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327366 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327366 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14055000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Glyphosate, isopropylamine salt
CAS 38641-94-0
Analyt- eller komponentnavne Glyphosate, isopropylamine salt
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C3 H9 N . C3 H8 N O5 P
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Glyphosate isopropylamine salt
InChI formel InChI=1S/C3H8NO5P.C3H9N/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9;1-3(2)4/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);3H,4H2,1-2H3
SMIL CC(C)N.OC(=O)CNCP(=O)(O)O
IUPAC navn 2-(phosphonomethylamino)acetic acid;propan-2-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 228.18
Mængde 1 ml
Formel vægt 228.0875 g/mol