Få mere at vide
Glyphosate-FMOC 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314180
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30314180 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30314180 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14051000WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyphosate-FMOC
CAS 1373205-41-4
Analyt- eller komponentnavne Glyphosate-FMOC
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 N O7 P
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Glyphosate-FMOC, Glycine, N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-(phosphonomethyl)-
InChI formel InChI=1S/C18H18NO7P/c20-17(21)9-19(11-27(23,24)25)18(22)26-10-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,20,21)(H2,23,24,25)
SMIL OC(=O)CN(CP(=O)(O)O)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC navn 2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(phosphonomethyl)amino]acetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 391.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 391.0821 g/mol