Få mere at vide
Glyphosate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321289
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30321289 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30321289 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14050000100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyphosate
CAS 1071-83-6
Analyt- eller komponentnavne Glyphosate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C3 H8 N O5 P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Glyphosphate
InChI formel InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
SMIL OC(=O)CNCP(=O)(O)O
IUPAC navn 2-(phosphonomethylamino)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 169.07
Mængde 100 mg
Formel vægt 169.014 g/mol