Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glyphosat
Artikelnummer. 16678263 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16678263 5 g
17241202 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16678263 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466180050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1071-83-6 | C3H8NO5P | 169.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1071-83-6
Molekylær formel C3H8NO5P
Molekylvægt (g/mol) 169.07
MDL nummer MFCD00055350
InChI nøgle XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-[(phosphonomethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CNCP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyphosate
Smeltepunkt 230.0°C
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: insoluble in most organic solvents
Mængde 5 g
Formel vægt 169.07
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyphosate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glyphosate