Få mere at vide
Glyphosate-13C2,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyphosate 1,2-13C2 15N |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 13C2 C H8 15N O5 P |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Glycine-1,2-13C2-15N, N-(phosphonomethyl)- (ACI), N-(Phosphonomethyl)glycine-1,2-13C2-15N (ACI), Glyphosate-13C2,15N, Glyphosate 1,2-13C2 15N, Glyphosate-13C2,15N (glycine-13C2,15N) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,3+1,4+1 |
| SMIL | O[13C](=O)[13CH2][15NH]CP(=O)(O)O |
| Formel vægt | 172.0178 |
| Procent renhed | >95% |