Få mere at vide
Glyphosate-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyphosate-13C |
| CAS | 287399-31-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C213CH8NO5P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (Carboxymethylamino)methylphosphonic Acid-13C, GlyGran-13C, Glyfos-13C, Glyphodin A-13C, Glyphomax-13C, Glyphosate-13C, Glyphosate CT-13C, Herbatop-13C, Hockey-13C, Kickdown-13C, Klinik-13C, Lancer-13C, Phosphonomethyliminoacetic Acid-13C, Roundup Max-13C, NSC 151063-13C; |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1 |
| SMIL | OC([13CH2]NCP(O)(O)=O)=O |
| IUPAC navn | 2-(phosphonomethylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.07 |
| Vis mere |