missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glyphosate-13C,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyphosate 2-13C, 15N |
| CAS | 285978-24-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 13C C2 H8 15N O5 P |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Glyphosate 13C 15N (2-13C) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1 |
| SMIL | OC(=O)[13CH2][15NH]CP(=O)(O)O |
| IUPAC navn | 2-(phosphonomethylamino)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.06 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?