Få mere at vide
Glyphosate 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyphosate |
| CAS | 1071-83-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Glyphosate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H8 N O5 P |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Glyphosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9) |
| SMIL | OC(=O)CNCP(=O)(O)O |
| Vis mere |