Få mere at vide
Glyphosate 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313646
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313646 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313646 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09011133WA
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyphosate
CAS 1071-83-6
Analyt- eller komponentnavne Glyphosate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C3 H8 N O5 P
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Glyphosphate
InChI formel InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
SMIL OC(=O)CNCP(=O)(O)O
IUPAC navn 2-(phosphonomethylamino)acetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 169.07
Mængde 1 ml
Formel vægt 169.014 g/mol