Få mere at vide
Glyoxylsyre monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30134079
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134079 100 g
30011613 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134079 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG755000100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-96-2
Molekylær formel C2H4O4
Molekylvægt (g/mol) 92.05
Synonym 2-Oxoacetic Acid Monohydrate, Glyoxalic Acid Monohydrate, Formylformic Acid Monohydrate, NSC 27785 Monohydrate, Oxalaldehydic Acid Monohydrate, Oxoacetic Acid Monohydrate, Oxoethanoic Acid Monohydrate, α-Ketoacetic Acid Monohydrate;
IUPAC navn 2,2-dihydroxyeddikesyre
SMIL C(=O)C(=O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxylic Acid Monohydrate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h1,3-4H,(H,5,6)
Formel vægt 92.011