Få mere at vide
Glyoxylic Acid Monohydrate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15859100
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15859100 250 g
15839100 25 g
15849100 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15859100 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8041070250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-96-2
Tekniske data
Smeltepunkt 46.7°C
MDL nummer MFCD00149497
Mængde 250 g
Synonym Glyoxylic acid monohydrate, Glyoxylic acid monohydrate
Molekylvægt (g/mol) 92.05