Få mere at vide
Glyoxylsyre 50% i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10095720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10095720 5 g Glasflaske 5g
10187840 500 g Glasflaske 500g
10300194 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10095720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411060050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 298-12-4 | C2H2O3 | 74.035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 298-12-4 , 7732-18-5
Molekylær formel C2H2O3
Molekylvægt (g/mol) 74.035
MDL nummer MFCD00006958
InChI nøgle HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
PubChem CID 760
ChEBI CHEBI:16891
IUPAC navn oxaldehydsyre
SMIL C(=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxylic acid
Farve Farveløs til gul
Navn note 50% in water
Kogepunkt 111.0°C
Smeltepunkt -93.0°C
Lineær formel HC(O)COOH
Beilstein 03, IV, 1489
Fieser 05,320; 07,162; 09,228
Tæthed 1.3000g/mL
Merck Index 15, 4546
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible.
Formel vægt 74.04
Procent renhed ≥50%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4140 to 1.4180
Specifik vægtfylde 1.3
Mængde 5 g
Fysisk form Væske