Få mere at vide
Glyoxylsyre (50% vandig opløsning), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyoxylic Acid |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5) |
| Formel vægt | 74.0004 |