missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glyoxylic Acid-13C2 Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyoxylic Acid-13C2 Monohydrate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2/i1+1,2+1; |
| Formel vægt | 94.0177 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?