Få mere at vide
Glyoxim, TRC
Artikelnummer. 30402253
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30402253 25 g
1 options
Artikelnummer. 30402253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG75470025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanedial dioxime
CAS 557-30-2
Molekylær formel C2 H4 N2 O2
Mængde 25 g
Synonym Ethanedial 1,2-Dioxime
InChI formel InChI=1S/C2H4N2O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H/b3-1+,4-2+
SMIL O\N=C\C=N\O
IUPAC navn (NE)-N-[(2E)-2-hydroxyiminoethyliden] hydroxylamin
Molekylvægt (g/mol) 88.07
Formel vægt 88.0273