Få mere at vide
Glyoxim, TRC
Artikelnummer. 30391175
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30391175 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30391175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG7547002.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethanedial dioxime
CAS 557-30-2
Molekylær formel C2 H4 N2 O2
Mængde 2.5 g
Synonym Ethanedial 1,2-Dioxime
InChI formel InChI=1S/C2H4N2O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H/b3-1+,4-2+
SMIL O\N=C\C=N\O
IUPAC navn (NE)-N-[(2E)-2-hydroxyiminoethyliden] hydroxylamin
Molekylvægt (g/mol) 88.07
Formel vægt 88.0273