Få mere at vide
Glyoxim, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanedial dioxime |
| CAS | 557-30-2 |
| Molekylær formel | C2 H4 N2 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Ethanedial 1,2-Dioxime |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N2O2/c5-3-1-2-4-6/h1-2,5-6H/b3-1+,4-2+ |
| SMIL | O\N=C\C=N\O |
| IUPAC navn | (NE)-N-[(2E)-2-hydroxyiminoethyliden] hydroxylamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 88.07 |
| Formel vægt | 88.0273 |