Få mere at vide
Glyoxim, 98+%, fugtet med ca. 20% vand
Artikelnummer. 11331837
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331837 10 g 10g
11341837 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05130.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 557-30-2 | C2H4N2O2 | 88,066 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 557-30-2
Molekylær formel C2H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 88.066
MDL nummer MFCD00013942
InChI nøgle RUFIRPVAEJIIIS-OWOJBTEDSA-N
Synonym glyoxime, ethanedial, dioxime, ethanedione dioxime, pik-off, glyoxaldioxime, glyoxal dioxime, ethanedial dioxime, glyoxal-dioxime, dioxime ethanedial, glyoxal, dioxime
PubChem CID 5354753
IUPAC navn N-[(E)-2-nitrosoethenyl]hydroxylamin
SMIL C(=CN=O)NO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxime
Smeltepunkt ∽169°C (decomposition)
Assay Procent Noter fugtes med≈ 20% vand
Mængde 10 g
FN nummer UN2926
Beilstein 1699539
Formel vægt 88.07
Procent renhed ≥98%