Få mere at vide
Glyoxalic acid(50% in water), MedChemExpress
Artikelnummer. 16401999
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16401999 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16401999 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY79494
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Glyoxalic acid (NSC 27785) is an organic compound that is both an aldehyde and a carboxylic acid.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxalic acid(50% in water)
Fysisk form Liquid
CAS 298-12-4
Farve Yellow
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C2H2O3
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym NSC 27785 Formylformic acid Oxalaldehydic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (1350.62 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C=O
Molekylvægt (g/mol) 74.04
Formel vægt 74.04