Få mere at vide
Glyoxalbis(2-hydroxyanil), 97%
Artikelnummer. 10331514 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10331514 50 g Glasflaske 50g
10386460 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10331514 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120160500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 1149-16-2 | C14H12N2O2 | 240,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1149-16-2
Molekylær formel C14H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 240.26
MDL nummer MFCD00002183
InChI nøgle OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
Synonym glyoxal bis 2-hydroxyanil, glyoxalbis 2-hydroxyanil, glyoxal bis o-hydroxyanil, glyoxal bis 2-hydroxyaniline, glyoxylidenebis 2-hydroxyaniline, unii-e2aw5xx09u, gbha, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo bisphenol, phenol, 2,2'-1,2-ethanediylidenedinitrilo bis, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo diphenol
PubChem CID 5356911
SMIL OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Smeltepunkt 201 °C til 205 °C
Farve Beige
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation (0,5% i methanol) Klart
IUPAC navn 6-[(E)-2-(2-hydroxyanilino)ethenyl]iminocyclohexa-2,4-dien-1-on
Formel vægt 240.26
Procent renhed 97%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.