missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Glyoxal Sodium Bisulfite (contains oligomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyoxal Sodium Bisulfite |
| CAS | 517-21-5 |
| Molekylær formel | C2H4Na2O8S2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Glyoxal Sodium Bisulfite |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O8S2.2Na/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].OC(C(O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;1,2-dihydroxyethane-1,2-disulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.15 |
| Formel vægt | 265.9143 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?