Få mere at vide
Glyoxal-bis(2-hydroxyanil), ≥97,0% (fra N), Solstice
Artikelnummer. 15673940
Skift visning
Mængde:
25 g
6 x 25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15673940 25 g Glasflaske 25g
15683940 6 x 25 g Glasflaske Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15673940 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3325525G
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indikator for metaltitrering
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1149-16-2
Molekylær formel C14H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 240.26
MDL nummer MFCD00002183
InChI nøgle OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
PubChem CID 5356911
SMIL OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)
Smeltepunkt 203 °C til 211 °C
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 2808815
IUPAC navn 6-[(E)-2-(2-hydroxyanilino)ethenyl]iminocyclohexa-2,4-dien-1-on
Formel vægt 240,26 g/mol
Procent renhed ≥97% (fra N)
Lugt Lugtfri
Emballage Glasflaske
Egnethed Består testen for egnet til metaldefinition
Farve Gul
Mængde 25 g