Få mere at vide
Glyme (1,2-dimethoxyethane-d10), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyme (1,2-dimethoxyethane-d10) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| Formel vægt | 100.1308 |