Få mere at vide
Glycyrrhizic acid monoammonium salt, 98+%
Artikelnummer. 10771101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10771101 100 g Glasflaske 100g
10590584 10 g Glasflaske 10g
10696982 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213751000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53956-04-0 | C42H65NO16 | 839.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53956-04-0
Molekylær formel C42H65NO16
Molekylvægt (g/mol) 839.97
MDL nummer MFCD00167400,MFCD00167400
InChI nøgle ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
PubChem CID 131676200
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6S)-2-[[(4aR,6aR,6bS,8aS,11R,12aR,14aR,14bS)-11-carboxy-4,4,6a,11b,1b,8a-methyl -2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14a-dodecahydro-1H-picen-3-yl]oxy]-6-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carb
SMIL N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O)O[C@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycyrrhizic acid monoammonium salt
Navn note 98%
Smeltepunkt 209.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 10,4369
Specifik rotationstilstand + 51.50 (20.00°C c=1,EtOH 50% v/v)
Specifik rotation + 51.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, ethanol,, soluble in ammonia water
Formel vægt 839.98
Procent renhed 98+%
Relaterede stoffer 10% max. 18-alpha-glycyrrhizic acid (HPLC)
Fysisk form Krystaller eller pulver