Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycyrrhizic acid monoammonium salt |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 209,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Merck Index | 10,4369 |
| Specifik rotationstilstand | +51,50 (20,00 °C c=1,EtOH 50% v/v) |
| Specifik rotation | +51.50 |
| Vis mere |