Få mere at vide
Glycyrretisk syre, TRC
Artikelnummer. 30393283
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30393283 25 g
1 options
Artikelnummer. 30393283 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG73500025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 18beta-Glycyrrhetinic acid
CAS 471-53-4
Molekylær formel C30 H46 O4
Mængde 25 g
Synonym Enoxolone, Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, (3β,20β)-, (20β)-3β-Hydroxy-11-oxo-olean-12-en-29-oic acid, Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo- (8CI), Uralenic acid (7CI), 18β-Glycyrrhetic acid, 18β-Glycyrrhetinic acid, Arthrodont, Biosone, Enoxolone, GM 1658, Glycyrrhetic acid, Glycyrrhetin, Glycyrrhetinic acid, NSC 35347, PO 12, STX 352, Subglycyrrhelinic acid, α-Glycyrrhetinic acid
InChI formel InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
SMIL CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O
IUPAC navn (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahydro-1H-picen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 470.68
Formel vægt 470.3396