Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycylglycin, 98+%
Artikelnummer. 11444844
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444844 25 g 25g
11424844 1 g 1g
11434844 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444844 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A13778.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-33-2 | C6H11N3O4 | 189.17 g/mol
Glycylglycylglycin bruges som et modelpeptid til studier af fysisk-kemiske parametre og molekylære associationer af små peptider. Triglycin bruges som kobberchelator. Det fungerer også som substrat for reproducerbare serumproteinmålinger ved biuretreaktionen1 og til assay af aminotripeptidaser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycylglycylglycin bruges som et modelpeptid til studier af fysisk-kemiske parametre og molekylære associationer af små peptider. Triglycin bruges som kobberchelator. Det fungerer også som substrat for reproducerbare serumproteinmålinger ved biuretreaktionen1 og til analysen af aminotripeptidaser
Opløselighed
°
Noter
Opbevares ved -20 °C. Beskyt mod fugt. Undgå overdreven varme og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-33-2
Molekylær formel C6H11N3O4
Molekylvægt (g/mol) 189.17
MDL nummer MFCD00036223
InChI nøgle XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triglycine, glycylglycylglycine, glycyl-glycyl-glycine, diglycylglycine, gly-gly-gly, h-gly-gly-gly-oh, n-n-glycylglycyl glycine, glyglygly, glycine, glycylglycyl, unii-cvk73zdq8b
PubChem CID 11161
ChEBI CHEBI:63961
IUPAC navn 2-[[2-[(2-aminoacetyl)amino]acetyl]amino]eddikesyre
SMIL NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycylglycylglycine
Smeltepunkt ∼240°C (decomposition)
Beilstein 1711130
Merck Index 14,6579
Opløselighedsinformation Soluble in water (94.6mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),and 80% acetic acid (50mg/ml).
Mængde 25 g
Formel vægt 191.14
Procent renhed 99%