Få mere at vide
Glycylglycin, fri base, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11384309 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11384309 1 kg
11364309 10 g
11374309 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384309 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210185691
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 556-50-3
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.119
InChI nøgle YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC navn 2-[(2-aminoacetyl)amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)NCC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycylglycine Free Base
Mængde 1 kg
Formel vægt 132.1
Fysisk form Krystallinsk
Produkttitel
Vælg et problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.