Få mere at vide
Glycylglycine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30802022
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30802022 25 g 25g
30791365 100 g 100g
30786291 1 g 1g
30796956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 30802022 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD13229725g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale Glycylglycine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate
CAS 1738-82-5
Molekylær formel C18H22N2O6S
MDL nummer MFCD00050678
Mængde 25 g
SMIL O=C(OCC1=CC=CC=C1)CNC(CN)=O.O=S(C2=CC=C(C)C=C2)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 394.44
Procent renhed 97%