Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycin, 99 %
Artikelnummer. 11438793
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438793 500 g 500g
11418793 25 g 25g
11428793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438793 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10523.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132,119 g/mol
Glycylglycin er som bufferreagens og bruges også i biokemisk forskning. Det er det enkleste af alle dipeptider og bruges som en startskabelon til fremstilling af mere komplekse peptider. Den anvendes også som en praktisk buffer med et bufferområde på 7,5 - 8,9 (ved 25 °C). Værdifuldt middel til eksperimenter, der undersøger peptidtransport og absorption.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Glycylglycin er som bufferreagens og bruges også i biokemisk forskning. Det er det enkleste af alle dipeptider og bruges som en startskabelon til fremstilling af mere komplekse peptider. Den anvendes også som en praktisk buffer med et bufferområde på 7,5 - 8,9 (ved 25 °C). Værdifuldt middel til eksperimenter, der undersøger peptidtransport og absorption.
Opløselighed Opløseligt i vand
(132 g/L) ved 20 C °og ethanol (let opløseligt).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-50-3
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.119
MDL nummer MFCD00008130
InChI nøgle YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC navn 2-[(2-aminoacetyl)amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)NCC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycylglycine
Smeltepunkt ∼220 °C (dekomponering)
Beilstein 1765223
Merck Index 14,4503
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (132 g/L) ved 20 °C og ethanol (let opløst).
Mængde 500 g
Formel vægt 132.12
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycylglycine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycylglycine