Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycin, 99 %
Beskrivelse
Glycylglycin er som bufferreagens og bruges også i biokemisk forskning. Det er det enkleste af alle dipeptider og bruges som en startskabelon til fremstilling af mere komplekse peptider. Den anvendes også som en praktisk buffer med et bufferområde på 7,5 - 8,9 (ved 25 °C). Værdifuldt middel til eksperimenter, der undersøger peptidtransport og absorption.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glycylglycin er som bufferreagens og bruges også i biokemisk forskning. Det er det enkleste af alle dipeptider og bruges som en startskabelon til fremstilling af mere komplekse peptider. Den anvendes også som en praktisk buffer med et bufferområde på 7,5 - 8,9 (ved 25 °C). Værdifuldt middel til eksperimenter, der undersøger peptidtransport og absorption.
Opløselighed Opløseligt i vand
(132 g/L) ved 20 C °og ethanol (let opløseligt).
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycylglycine |
| Smeltepunkt | ∼220 °C (dekomponering) |
| Beilstein | 1765223 |
| Merck Index | 14,4503 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (132 g/L) ved 20 °C og ethanol (let opløst). |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 132.12 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Glycylglycine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Glycylglycine