Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycin, 99+%
Artikelnummer. 10540771 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10540771 100 g 100g
10366460 25 g 25g
10379223 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10540771 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 120141000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-50-3
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.12
MDL nummer MFCD00008130
InChI nøgle YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC navn 2-[(2-aminoacetyl)amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)NCC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycylglycine
Smeltepunkt 262,0 °C til 264,0 °C
Absorbans (10 % vandig opløsning) (1 cm celle), 0,01 maks. ved 405 nm
Navn note 99+%
pH 5,5 til 6 (5 % vandig opløsning)
Farve Hvid
Chlorid 100 ppm maks
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0,5% maks. (105 °C, 4 timer)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CONHCH2CO2H
Beilstein 04, 371
Merck Index 15, 4539
Sulfat aske 0,1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 132 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i ethanol, praktisk talt uopløselig i æter
Mængde 100 g
Formel vægt 132.12
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver