Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycylglycine |
| Smeltepunkt | ∼220 °C (dekomponering) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | NH2CH2CONHCH2COOH |
| Beilstein | 1765223 |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 132.12 |
| Procent renhed | ≥98.5% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |