Få mere at vide
Glycylglycine, ≥98.5%
Artikelnummer. 15835158 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15835158 100 g Plastflaske 100g
15855298 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15835158 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J16505.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 556-50-3 | C4H8N2O3 | 132.119 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-50-3
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.119
MDL nummer MFCD00008130
InChI nøgle YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acid
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC navn 2-[(2-aminoacetyl)amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)NCC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycylglycine
Smeltepunkt ∼220°C (decomposition)
Emballage Plastflaske
Lineær formel NH2CH2CONHCH2COOH
Beilstein 1765223
Mængde 100 g
Formel vægt 132.12
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycylglycine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycylglycine