Få mere at vide
MedChemExpress Glycylglycine
Artikelnummer. 16411198
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16411198 5 g
1 options
Artikelnummer. 16411198 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYD0889
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Glycylglycine is the simplest of all peptides and could function as a gamma-glutamyl acceptor.
Tekniske data
Renhed 97.0%
CAS 556-50-3
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvægt (g/mol) 132.12 g/mol
Produkttype Natural Products
Mængde 5 g
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 130 mg/mL (983.95 mM∣Need ultrasonic) ∣Acetone : 1 mg/mL (7.57 mM∣Need ultrasonic)