Få mere at vide
Glycylglycin, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,5, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycylglycine buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 8.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Lugt | Lugtfri |