Få mere at vide
Glycylglycin, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15413439
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413439 100 mL 100ml
15423439 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60717.AE
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 556-50-3
Molekylær formel C4H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 132.119
MDL nummer MFCD00008130
InChI nøgle YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
IUPAC navn 2-[(2-aminoacetyl)amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)NCC(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycylglycine buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 8.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL