Få mere at vide
Glycylglycin, 0,2 M bufferopløsning, pH 8,0, Thermo Scientific™
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycylglycine buffer soln. |
| Farve | Colorless |
| Koncentration | 0.2 M |
| pH | 8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 100 mL |
| Lugt | Odorless |