Få mere at vide
Glycyl-L-tyrosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycyl-L-Tyrosine |
| CAS | 658-79-7 |
| Molekylær formel | C11 H14 N2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.24 |
| Formel vægt | 238.0954 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?