Få mere at vide
Glycyl-L-tyrosin, TRC
Artikelnummer. 30390408
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30390408 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30390408 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG720108250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycyl-L-Tyrosine
CAS 658-79-7
Molekylær formel C11 H14 N2 O4
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O4/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
SMIL NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 238.24
Formel vægt 238.0954