Få mere at vide
Glycyl-L-Tyrosine Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycyl-L-tyrosine dihydrate |
| CAS | 39630-46-1 |
| Molekylær formel | C11 H14 N2 O4 . 2 H2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Glycyl-L-tyrosine dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O4.2H2O/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7;;/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17);2*1H2/t9-;;/m0../s1 |
| SMIL | O.O.NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid;dihydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.27 |
| Formel vægt | 274.1165 |