Få mere at vide
Glycyl-L-histidyl-L-lysine TFA Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycyl-L-histidyl-L-lysine TFA Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24N6O4.C2HF3O2/c15-4-2-1-3-10(14(23)24)20-13(22)11(19-12(21)6-16)5-9-7-17-8-18-9;3-2(4,5)1(6)7/h7-8,10-11H,1-6,15-16H2,(H,17,18)(H,19,21)(H,20,22)(H,23,24);(H,6,7)/t10-,11-;/m0./s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 454.1788 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |