Få mere at vide
Glycyl-l-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycyl-l-alanine |
| CAS | 3695-73-6 |
| Molekylær formel | C5H10N2O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](NC(=O)CN)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(2-aminoacetyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vægt | 146.0691 |