Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Glycyl-H 1152 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054202
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18054202 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18054202 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2485/1
Selective Rho-kinase (ROCK) inhibitor. More selective analog of H 1152 dihydrochloride (Cat. No. 2414)
Glycyl analog of the Rho-kinase inhibitor H 1152 dihydrochloride (Cat. No. 2414) that displays improved ROCKII selectivity. IC50 values are 0.0118, 2.35, 2.57, 3.26, > 10 and >10 μM for ROCKII, Aurora A, CAMKII, PKG, PKA and PKC respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycyl-H 1152 dihydrochloride
CAS 913844-45-8
Mængde 1 mg
Molekylær formel C18H26Cl2N4O3S
Formel vægt 449.4
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 449.391