Få mere at vide
Glycyl-Glycyl-Glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Triglycine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11N3O4/c7-1-4(10)8-2-5(11)9-3-6(12)13/h1-3,7H2,(H,8,10)(H,9,11)(H,12,13) |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 189.075 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |