Få mere at vide
Glycyl-DL-serine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycyl-DL-serine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O4/c6-1-4(9)7-3(2-8)5(10)11/h3,8H,1-2,6H2,(H,7,9)(H,10,11) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 162.0641 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |