Learn More
Glycyl-DL-serine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Glycyl-DL-serine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O4/c6-1-4(9)7-3(2-8)5(10)11/h3,8H,1-2,6H2,(H,7,9)(H,10,11) |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 162.0641 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |