missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycyl-D-phenylalanine, TRC

Artikelnummer. 30323099
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323099 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA35054325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycyl-D-phenylalanine
CAS 34258-14-5
Molekylær formel C11 H14 N2 O3
Mængde 25 mg
Synonym Glycyl-D-phenylalanine, (2R)-2-[(2-Azaniumylacetyl)amino]-3-phenylpropanoate, (R)-2-(2-Aminoacetylamino)-3-phenylpropionic Acid, Gly-D-Phe, NSC 522450
InChI formel InChI=1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m1/s1
SMIL NCC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-phenyl-propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Formel vægt 222.1004
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.